Fontos dokumentumok
13459
Sodium metabisulfite
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223, dry, 97-100.5%
Szinonimák:
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
97-100.5%
Forma
powder or crystals
minőség
dry
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223
összetétel
SO2, 65.0-67.4%
szennyeződések
residue of solvents, complies
≤0.02% thiosulfate (S2O3)
pH
3.5-5.0 (20 °C, 5%)
mp
>300 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Se: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?