Merck
Y0001511
Glibenclamide for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Glybenclamide, 5-Chloro-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide, Glyburide, N-p-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonyl-N′-cyclohexylurea
Méret kiválasztása
30 MG
49 500,00 Ft
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
30 MG
49 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H28ClN3O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
494.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glibenclamide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Glibenclamide for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
J F Caro
The American journal of medicine, 89(2A), 17S-25S (1990-08-20)
Increased hepatic glucose production is responsible for fasting hyperglycemia in type II diabetes. Insulin resistance is the key in this process because of the inability of insulin to suppress hepatic glucose production, thereby allowing an unopposed glucagon effect. Glyburide, one
Sherrie L Aspinall et al.
The American journal of geriatric pharmacotherapy, 9(1), 58-68 (2011-04-05)
The objectives of this study were to describe changes in glyburide prescribing in cohorts that were and were not targeted by a risk reduction project, assess factors associated with glyburide discontinuation, and evaluate changes in glycated hemoglobin (ie, HbA(1c)) levels
J P van Basten et al.
The Netherlands journal of medicine, 40(5-6), 305-307 (1992-06-01)
As sulphonylurea derivatives are used ubiquitously, the possibility that they may cause liver disease deserves attention. In contrast to the known pattern of reversible parenchymal liver disease due to sulphonylurea derivatives, we describe a fatal case of glyburide-induced cholestatic hepatitis
D Saw et al.
Digestive diseases and sciences, 41(2), 322-325 (1996-02-01)
A wide variety of diseases and injuries can cause granulomatous hepatitis, and drug-induced granulomatous hepatitis is a well-described entity. Sulfonylurea derivatives, which are commonly used oral hypoglycemic agents in the treatment of non-insulin-dependent diabetes mellitus, have been implicated in liver
George E Dailey
Expert opinion on pharmacotherapy, 4(8), 1417-1430 (2003-07-25)
Oral antidiabetic combination therapy is a proven means of establishing glycaemic control in the hyperglycaemic, Type 2 diabetic patient, but co-administering two oral antidiabetic agents separately may hinder compliance with therapy. A new single-tablet of glyburide/metformin combination therapy (Glucovance), Bristol-Myers