356310
Glyburide
A sulfonylurea that selectively blocks ATP-sensitive K+ channels.
Szinonimák:
Glyburide, Glybenclamide
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)NC3CCCCC3)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)OC
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
ATP-sensitive K+ channels
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Rabuazzo, A.M., et al. 1992. Endocrinology131, 1815.
Miller, J.A., et al. 1991. J. Pharmacol. Exp. Ther.256, 358.
Jacobs, D.R., et al. 1989. Diabetes 38, 205.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2