Fontos dokumentumok
Y0000822
Molsidomine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Nitrosomorpholine, NMOR
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
molsidomine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)