Fontos dokumentumok
68088
Supelco
N-Nitrosomethylethylamine
analytical standard
Szinonimák:
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H8N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)