Merck
PHR3042
Supelco
Methyl Salicylate Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H3-1,3-(CO2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1437461
API-család
methyl salicylate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
96-99 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-4-8(11)7(5-6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALBUJVBOIXVVLS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3