Fontos dokumentumok
Y0000569
Chlorogenic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4,5-Trihydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorogenic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
210 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Általános leírás
Chlorogenic acid belongs to the class of phenolic acid derivatives commonly found in higher plants. It is widely used as a highly valuable natural polyphenol compound, in consumer chemicals, medicine, food and beverage industries.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)