Merck
PHL89179
Cynarin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
1,3-Dicaffeoylquinic acid, (1R,3R,4S,5R)-1,3-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 1,5-DQA, 1,5-Dicaffeoylquinic acid, Cynarin, Cynarine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H24O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
516.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDDUMTOHNYZQPO-RVXRWRFUSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
  • Cynarin in Artichoke Extract for Liver Health: Research on "Carciofo di Malegno" landrace, which contains cynarin, focuses on its potential for in situ conservation due to its beneficial properties, including liver health support and cholesterol management (Pedrali et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phenolic compound found in artichoke. Antioxidant and choleretic properties. Potential immunosuppressive agent.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica echinacea
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)