Fontos dokumentumok
AXYSCT200SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
Anyagok
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
sterilitás
sterile
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc SCT-200-SS-C-S
Corning
kiszerelés
pkg of 8x500caps/cs
Paraméterek
20000 × g max. RCF
méret
2.0 mL
szín
clear
clear
szerelvény
cap (screw cap)
alkalmasság
suitable for (centrifugation)
Általános leírás
  • Axygen® microcentrifuge tubes with screw caps ensure a perfectly secure seal for sample protection.
  • Screw caps with O-Rings to prevent sample evaporation.
  • Free of RNase-/DNase and Nonpyrogenic.
Jogi információk
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)