Fontos dokumentumok
Y0000438
Coumarin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
0.01 mmHg ( 47 °C)
API-család
coumarin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
323.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
162 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)