Fontos dokumentumok
8.22316
Sigma-Aldrich
Coumarin
for synthesis
Szinonimák:
Coumarin, 5,6-Benzo-2-pyrone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
202-086-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.3 hPa ( 106 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
crystals
hatékonyság
293 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
68-71 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 162 °C
sűrűség
0.935 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1c2c(cccc2)C=CC1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
323.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
162 °C - closed cup