1510936
USP
Perindopril Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(2-Methylpropoxy)carbonyl]butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid tert-butylamine salt, (2S,3aS,7aS)-1-{(S)-2-[(S)-1-Isopropoxy-1-oxopentan-2-ylamino]propanoyl}octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid tert-butylamine salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
perindopril
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H34N2O5/c1-5-8-15(20(26)27-12(2)3)21-13(4)18(23)22-16-10-7-6-9-14(16)11-17(22)19(24)25/h12-17,21H,5-11H2,1-4H3,(H,24,25)/t13-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEIYXTQJLBUCRQ-WOYTXXSLSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3