Merck
BP1073
Perindopril erbumine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid tert-butylamine salt, Perindopril tert-butylamine, S-9490
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H32N2O5 · C4H11N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
441.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
perindopril
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)N.CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYNMDWMQHSMDDE-MHXJNQAMSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Perindopril erbumine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Perindopril Erbumine Tablets
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Perindopril erbumine is an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor; antihypertensive; becomes hydrolyzed in vivo to the active diacid metabolite; unlike the other ACE inhibitors, inhibits tumor growth in hepatocellular carcinoma cells due to suppression of VEGF levels; also suppresses angiotensin II production in vitro. Long-term therapy with this agent has a beneficial effect on the cerebral circulation by improving cerebral perfusion reserve in patients with previous minor stroke.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Repr. 2
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)