1510925
USP
Perindopril Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(αS,3S,5aS,9aS,10aR)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propylpyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid, (S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aR)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoic acid, Perindoprilat lactam B
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
perindopril
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H26N2O4/c1-3-6-13(17(22)23)18-10(2)15(20)19-12-8-5-4-7-11(12)9-14(19)16(18)21/h10-14H,3-9H2,1-2H3,(H,22,23)/t10-,11-,12-,13-,14+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBVXUKWRYVJUFG-HTVCTNPSSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Perindopril Erbumine
- Perindopril Erbumine Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3