Merck
W429540
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H26O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.37
FEMA-szám:
4295
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
09.340
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
geranium; leafy; fruity; floral; rose
grade:
FG
Halal
Kosher
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
tartalmaz
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
geranium; leafy; fruity; floral; rose
SMILES string
O(CCC(CCC=C(C)C)C)C(=O)\C(=C\C)\C
InChI
1S/C15H26O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3/b14-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCFQYMKLDPWFHZ-MKMNVTDBSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)