Merck
W404411
Sigma-Aldrich
Geranyl tiglate
≥95%, FG
Szinonimák:
Geranyl 2-methylcrotonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.35
FEMA-szám:
4044
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
09.383
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
bp
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
sűrűség
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
geranium; fruity; herbaceous; sweet
SMILES string
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)