Fontos dokumentumok
8.18591
Sigma-Aldrich
Thiourea
for synthesis
Szinonimák:
Thiourea, Thiocarbamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH4N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
200-543-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
440 °C (Dust)
hatékonyság
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
oldhatóság
137 g/L
sűrűség
1.405 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
640 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Assay (Fe): ≤ 0.001 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3