Fontos dokumentumok
BR91224
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 100 mL, with graduation
Szinonimák:
Beakers, Glass
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
Jellemzők
with graduation
gyártó/kereskedő neve
BRAND 91224
térfogat
100 mL
Általános leírás
  • BRAND® glass beaker with spout, low form is made of Borosilicate glass 3.3. DIN EN ISO 3819.
  • Beakers are graduated and have a spout.
  • Available as 10 units per pack with each beaker measuring 100 mL nominal volume.
  • Height 70 mm with an outer diameter of 50 mm.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)