Fontos dokumentumok
45199
Enterolactone
~95% (HPLC)
Szinonimák:
trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~95% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?