Merck
SMB00944
Sigma-Aldrich
Dihydrodaidzein
≥95%
Szinonimák:
4′,7-Dihydroxy-isoflavanone; 7,4′-Dihydroxyisoflavanone; 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one synthetic
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
faint beige
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHYXBPPMXZIHKG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dihydrodaidzein is an active metabolite of daidzein. It has vasodilatory action on rat isolated aortic rings. It stimulates the estrogen receptor-dependent growth of breast cancer MCF-7 cells at micromolar concentrations. Dihydrodaidzein is produced by the metabolism of daidzein in colonic bacteria and may be further metabolized to various bioactive compounds, including equol .Outside of the human body, Dihydrodaidzein has been detected in several different foods, such as cloves, agars, ohelo berries, greenthread tea, and mexican groundcherries. This could make dihydrodaidzein a potential biomarker for the consumption of these foods.
Alkalmazás
Metabolomics research
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)