Merck
SMB00528
Sigma-Aldrich
6,8-Dihydroxy-3-methylisocoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Szinonimák:
3,4-Dehydro-6-hydroxymellein
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-UV)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C2C(C=C(C)OC2=O)=C1
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-6-3-7(11)4-8(12)9(6)10(13)14-5/h2-4,11-12H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHHKDUWFPNAEHQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Typcially isolated from endophytic fungus
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)