SMB00933
2′-Fucosyllactose
≥95% (NMR)
Szinonimák:
2′-Fucosyllactose, 2′-Ο-Fucosyllactose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
milk
Minőségi szint
Teszt
≥95% (NMR)
form
crystalline powder
molekulatömeg
488.44 g/mol
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place.)
szín
white
mp
230 - 231 °C ((446 - 448 °F ))
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C18H32O15/c1-5-9(24)12(27)14(29)17(30-5)33-16-13(28)11(26)8(4-21)31-18(16)32-15(7(23)3-20)10(25)6(22)2-19/h2,5-18,20-29H,3-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWHQUWQCBPAQQH-BWRPKUOHSA-N
Általános leírás
Notably, it holds the distinction of being the most abundant human milk oligosaccharide (HMO), contributing to multiple functions, including acting as a prebiotic, safeguarding against infections and inflammation, modulating the immune system, supporting brain development, and reducing the risk of necrotizing enterocolitis. Also, high levels of 2′-fucosyllactose is associated with excessive weight gain during exclusive breastfeeding in 0 to 5 months infants. HMOs are important metabolites regulating host′s innate immune response.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)