A8556
6′-Sialyllactose sodium salt
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
α-NeuNAc-(2→6)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 6′-N-Acetylneuraminyl-lactose sodium salt, 6′-SL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk or colostrum
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤1% free N-Acetyl Neuraminic Acid
≤11% water (Karl Fischer)
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 20 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
Na: 2.6-4.5% (anhydrous)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]1(O[C@](C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.