Merck
SMB00129
Sigma-Aldrich
(15:3)-Anacardic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
Anacardic acid C15:3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H30O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1c(O)cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C
InChI
1S/C22H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h2,4-5,7-8,15,17-18,23H,1,3,6,9-14,16H2,(H,24,25)/b5-4-,8-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUVGEKPNSCFQIR-UTOQUPLUSA-N
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)