Fontos dokumentumok
SMB01365
3-Fucosyllactose
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
3-O-α-L-Fucopyranosyllactose, 3-O-α-L-Fucosyllactose
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C18H32O15/c1-4-7(21)9(23)11(25)17(29-4)33-15-13(27)16(28)30-6(3-20)14(15)32-18-12(26)10(24)8(22)5(2-19)31-18/h4-28H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16?,17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJPIUUDKRHCAEL-YVEAQFMBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Metabolomics research
Microbiome research
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)