Fontos dokumentumok
S6672
Sodium thiosulfate pentahydrate
BioXtra, ≥99.5%
Szinonimák:
Disodium thiosulfate pentahydrate, Na2S2O3 · 5H2O
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.2%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Preparation and characterization of sodium thiosulfate pentahydrate/expanded graphite phase change energy storage composites.: The research addresses issues such as high supercooling and phase separation in sodium thiosulfate pentahydrate by adding expanded graphite, significantly improving its thermal properties for energy storage applications (Lu et al., 2020).
- Surface free energy analysis for stable supercooling of sodium thiosulfate pentahydrate with microcosmic-visualized methods.: This paper presents a detailed analysis of supercooling stability in sodium thiosulfate pentahydrate, employing microcosmic-visualized methods to enhance its application in thermal energy storage systems (Peng et al., 2020).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)