Fontos dokumentumok
K2126
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime)
≥98.00% (TLC), powder
Szinonimák:
β-Estradiol-6-(O-carboxymethyl)oxime, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol-6-one6-(O-carboxymethyloxime), 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 6-(O-carboxymethyl)oxime, 6-Ketoestradiol 6-(O-carboxymethyloxime)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime),
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98.00% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C\C(=N\OCC(O)=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H25NO5/c1-20-7-6-13-12-3-2-11(22)8-15(12)17(21-26-10-19(24)25)9-14(13)16(20)4-5-18(20)23/h2-3,8,13-14,16,18,22-23H,4-7,9-10H2,1H3,(H,24,25)/b21-17-/t13-,14-,16+,18+,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWARIMYXKAIIGO-UYGYUSPXSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)