C0690500
Ceftazidime
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Ceftazidime pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ceftazidime
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC(C)(C)C(=O)[O-])\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C[n+]4ccccc4)N.O.O.O.O.O
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)