Fontos dokumentumok
RDD039
Imidazole
for molecular biology, ≥99% (titration), free-flowing, Redi-Dri™
Szinonimák:
1, 3-diazole, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline powder
minőség
free-flowing
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the lysis, wash, and elution buffer for the purification of histidine tagged proteins
- in gradient for the purification of histidine tagged proteins using nickel affinity chromatography
- as a component of homogenization buffer for the purification of phagosomal compartments from dendritic cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Qualified for molecular biology applications, DNase, Rnase, and protease free
- Redi-Dri™ packaging controls moisture, eliminating clumps
- Crystalline powder remains free-flowing and much easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Less waste, loss of drying, while maintaining high quality
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.