Merck
NIST17G
Sucrose Optical Rotation
NIST® SRM® 17g
Szinonimák:
Sucrose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
kiszerelés
bottle of 60 g
gyártó/kereskedő neve
NIST® SRM®
17g
mp
185-187 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
general analytical
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Általános leírás
SRM 17G is comprised of pure crystalline sucrose with certified value of chemical purity.
Each unit of SRM 17G includes a bottle containing ~60 g of sucrose.
SRM 17G_cert
SRM 17G_SDS
Alkalmazás
Sucrose Optical Rotation standard reference material (SRM) is intended for use as a saccharimetry standard, used to calibrate polarimetric systems.
Tulajdonságok és előnyök
  • Accompanied with certificate documenting NIST-certified values of sucrose mass fraction and non-certified values of carbon and hydrogen mass fraction.
  • Certified chemical purity values are determined using a quantitative 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy (q1H-NMR).
  • Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) of mass.
  • The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Sucrose
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)