Fontos dokumentumok
PHR3267
Rimantadine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, α-Methyltricyclo[3.3.1.13,7]-decane-1-methanamine hydrochloride, Rimantadine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1604508
API-család
rimantadine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.C[C@H](N)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H/t8?,9-,10+,11-,12-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZBDFBJXRJWNAV-MZHJCFSPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3