Fontos dokumentumok
1604508
USP
Rimantadine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, α-Methyltricyclo[3.3.1.13,7]-decane-1-methanamine hydrochloride, Rimantadine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rimantadine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.C[C@H](N)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H/t8?,9-,10+,11-,12-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZBDFBJXRJWNAV-MZHJCFSPSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Rimantadine Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3