Fontos dokumentumok
PHR1837
Theobromine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Theobromine, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. T0700000
API-család
theobromine
form
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
345-350 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)