Fontos dokumentumok
PHR3107
Prilocaine Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
o-Toluidine hydrochloride, 2-Methylaniline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1561019
API-család
prilocaine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
mp
215-217 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGVXWEOZQMAAIM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3