P2939000
Prilocaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-2′-Methyl-2-(propylamino)propionanilide, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prilocaine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)