P2939025
Prilocaine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(RS)-N-(Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prilocaine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQVLBLGVVXVVHN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)