Fontos dokumentumok
Y0001408
Prilocaine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
o-Toluidine hydrochloride, 2-Methylaniline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prilocaine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
215-217 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGVXWEOZQMAAIM-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)