PHR2549
Oxybutynin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Methyl α-cyclohexyl-alpha-hydroxybenzenacetate, α-Cyclohexylmandelic acid methyl ester, Methyl cyclohexylphenylglycolate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1485125
API-család
oxybutynin
form
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPTZOODMHSABLY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)