Merck
BP703
Phenylcyclohexylglycolic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
α-Cyclohexylmandelic acid, 2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxybutynin
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
170-175 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Phenylcyclohexylglycolic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Oxybutynin Tablets
  • Oxybutynin Oral Solution
  • Oxybutynin Prolonged-release Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    CorrosionExclamation mark
    Veszélyességi osztályok
    Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Respiratory system
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)