PHR2538
Olanzapine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Olanzapine N-oxide, 2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepine 4′-N-oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1478334
API-család
olanzapine
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-65 to -96°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1C)C(=Nc4c(cccc4)N2)N3CC[N](=O)(CC3)C
InChI
1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJVNYCDXBXGQIK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3