1478334
USP
Olanzapine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Olanzapine N-oxide, 2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepine 4′-N-oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
olanzapine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJVNYCDXBXGQIK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare system suitability solutions for assay, and impurity analysis by liquid chromatography coupled to a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Olanzapine Orally Disintegrating Tablets
- Olanzapine Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3