1478312
USP
Olanzapine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
olanzapine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPXUFPFFHANGDL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3