Fontos dokumentumok
PHR1524
Tamsulosin hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Tamsulosin hydrochloride, (−)-(R)-5-[2-[[2-(o-ethoxy phenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy benzene sulfonamide, monohydrochloride, TAM, 5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 876
traceable to Ph. Eur. Y0000650
traceable to USP 1643260
API-család
tamsulosin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 × 200 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?