PHR2286
Metoclopramide Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N,N-Diethylethylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. M1825010
API-család
metoclopramide
form
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)