Merck
1440820
USP
Metoclopramide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H2(Cl)(OCH3)CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metoclopramide
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
153-156 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(C)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUEXNQRVYGYGIK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Metoclopramide Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Metoclopramide Hydrochloride
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3