Fontos dokumentumok
M1825010
Metoclopramide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N,N-Diethylethylenediamine, 2-Diethylaminoethylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metoclopramide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)