PHR2287
Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Methyl 4-(acetylamino)salicylate, Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1262823
API-család
metoclopramide
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCXHOHRQXZMSQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3