Fontos dokumentumok
1044571
USP
Atorvastatin Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(βS,δS)-2-(4-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid hemicalcium salt, 3S,5S-Atorvastatin calcium
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atorvastatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)