Fontos dokumentumok
1044549
USP
Atorvastatin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(βR,δR)-2,3-Bis(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid hemicalcium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atorvastatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Atorvastatin Calcium
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)