Merck
604097
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
Cl13CH2COCl
Molekulatömeg:
113.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
-22 °C (lit.)
sűrűség
1.430 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Cl[13CH2]C(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGCXGMAHQTYDJK-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Lungs
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)